Få mere at vide
Bamaquimast, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489886
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16489886 50 mg
16483358 10 mg
16446087 5 mg
16444606 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16489886 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101427
MedChemExpress Bamaquimast (F 10126; L 0042) is a potent antiasthmatic drug.
Bamaquimast (F 10126
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bamaquimast
Fysisk form Solid
CAS 135779-82-7
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H21N3O3
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Synonym F 10126 L 0042
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (329.64 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1N(CCC)C2=C(C=CC=C2)N=C1CCCOC(NC)=O
Molekylvægt (g/mol) 303.36
Formel vægt 303.36
Procent renhed 98.0%