missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ BAM 15

Beskrivelse
BAM 15 is a mitochondrial protonophore uncoupler; uncouples oxidative phosphorylation in L6 myoblast mitochondria in vitro (EC50 = 270 nM). Does not depolarize the plasma membrane. Protects mice from acute renal ischemic-reperfusion injury.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N5,N6-bis(2-Fluorophenyl)-[1,2,5]oxadiazolo[3,4-b]pyrazine-5,6-diamine |
| CAS | 210302-17-3 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | Oxidative Phosphorylation Inhibitors |
| Molekylær formel | C16H10F2N6O |
| Formel vægt | 340.29 |
| Renhed | >98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?