Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Balzers chrome layer etching solution |
| Farve | Light Yellow |
| CAS | 16774-21-3, 64-19-7, 7732-18-5 |
| Kogepunkt | 100°C (1.013 hPa) |
| Grad | Synthesis |
| Emballage | Plastikspand |
| pH | Acidic |
| Mængde | 25 l |