Få mere at vide
Balsalazide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488568
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16488568 10 mg
16408416 100 mg
16404447 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16488568 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0667
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Balsalazide could suppress colitis-associated carcinogenesis through modulation of IL-6/STAT3 pathway.
Balsalazide could suppress colitis-associated carcinogenesis through modulation of IL-6/STAT3 pathway.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Balsalazide
CAS 80573-04-2
Farve Orange
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H15N3O6
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (279.86 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)C1=CC(/N=N/C2=CC=C(C(NCCC(O)=O)=O)C=C2)=CC=C1O
Molekylvægt (g/mol) 357.32
Formel vægt 357.32
Procent renhed 99.2%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation