missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Balsalazide Isopropyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30330853
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30330853 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30330853 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1163155MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Balsalazide Isopropyl Ester
CAS 1346606-13-0
Molekylær formel C20H21N3O6
Mængde 5 mg
Synonym 5-[(1E)-2-[4-[[(1-methylethoxy-3-oxopropyl)amino]carbonyl]phenyl]diazenyl]-2-hydroxybenzoic Acid, (E)-2-Hydroxy-5-[[4-[[(3-isopropoxy-3-oxopropyl)amino]carbonyl]phenyl]azo]benzoic Acid, Balsalazide USP Impurity 5
InChI formel InChI=1S/C20H21N3O6/c1-12(2)29-18(25)9-10-21-19(26)13-3-5-14(6-4-13)22-23-15-7-8-17(24)16(11-15)20(27)28/h3-8,11-12,24H,9-10H2,1-2H3,(H,21,26)(H,27,28)
SMIL CC(C)OC(=O)CCNC(=O)c1ccc(cc1)N=Nc2ccc(O)c(c2)C(=O)O
IUPAC navn 2-hydroxy-5-[[4-[(3-oxo-3-propan-2-yloxypropyl)carbamoyl]phenyl]diazenyl]benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 399.4
Formel vægt 399.143
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.