Få mere at vide
Balsalazid dinatriumdihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16564464 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16564464 5 g
16554464 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16564464 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 465090050
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150399-21-6
Molekylær formel C17H17N3Na2O8
Molekylvægt (g/mol) 437.32
InChI nøgle HYSVUPBQPCRAJM-PIFVRXTCSA-L
IUPAC navn dinatrium (3Z)-3-(2-{4-[(2-carboxylatoethyl)carbamoyl]phenyl}hydrazin-1-yliden)-6-oxocyclohexa-1,4-dien-1-carboxylatdihydrat
SMIL O.O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCNC(=O)C1=CC=C(N\N=C2\C=CC(=O)C(=C2)C([O-])=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Balsalazide disodium dihydrate
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: sparingly soluble in methanol and ethanol, practically insoluble in organic solvents
Formel vægt 437.32