missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Balsalazide 3-Isomer, TRC

Artikelnummer. 30346602
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30346602 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30346602 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1163105MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Balsalazide 3-Isomer
CAS 1242567-09-4
Molekylær formel C17H15N3O6
Mængde 5 mg
Synonym 3-[(1E)-2-[4-[[(2-Carboxyethyl)amino]carbonyl]phenyl]diazenyl]-2-hydroxybenzoic Acid, (E)-3-[4-(2-Carboxyethylcarbamoyl)phenylazo]salicylic Acid, Balsalazide USP Impurity 2
InChI formel InChI=1S/C17H15N3O6/c21-14(22)8-9-18-16(24)10-4-6-11(7-5-10)19-20-13-3-1-2-12(15(13)23)17(25)26/h1-7,23H,8-9H2,(H,18,24)(H,21,22)(H,25,26)
SMIL C1=C/C(=N\NC2=CC=C(C=C2)C(=O)NCCC(=O)O)/C(=O)C(=C1)C(=O)O
IUPAC navn 3-[[4-(2-carboxyethylcarbamoyl)phenyl]diazenyl]-2-hydroxybenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 357.32
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.