Få mere at vide
Baloxavir, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Baloxavir |
| CAS | 1985605-59-1 |
| Molekylær formel | C24 H19 F2 N3 O4 S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Baloxavir, 1H-[1,4]Oxazino[3,4-c]pyrido[2,1-f][1,2,4]triazine-6,8-dione, 12-[(11S)-7,8-difluoro-6,11-dihydrodibenzo[b,e]thiepin-11-yl]-3,4,12,12a-tetrahydro-7-hydroxy-, (12aR)-, (12aR)-12-[(11S)-7,8-Difluoro-6,11-dihydrodibenzo[b,e]thiepin-11-yl]-3,4,12,12a-tetrahyd |
| InChI formel | InChI=1S/C24H19F2N3O4S/c25-16-6-5-13-15(20(16)26)12-34-18-4-2-1-3-14(18)21(13)29-19-11-33-10-9-27(19)24(32)22-23(31)17(30)7-8-28(22)29/h1-8,19,21,31H,9-12H2/t19-,21+/m1/s1 |
| SMIL | OC1=C2N(C=CC1=O)N([C@@H]3COCCN3C2=O)[C@@H]4c5ccccc5SCc6c(F)c(F)ccc46 |
| IUPAC navn | (3R)-2-[(11S)-7,8-difluoro-6,11-dihydrobenzo[c][1]benzothiepin-11-yl]-11-hydroxy-5-oxa-1,2,8-triazatricyclo[8.4.0.03,8]tetradeca-10,13-diene-9,12-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 483.487 |
| Formel vægt | 483.106 |