Få mere at vide
Baloxavir marboxil, MedChemExpress
Beskrivelse
Baloxavir marboxil (S-033188) is a selective inhibitor of influenza cap-dependent endonuclease. Baloxavir marboxil, a potent antiviral agent, shows activity against influenza A and B virus.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Baloxavir marboxil |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1985606-14-1 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H23F2N3O7S |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | S-033188 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (58.32 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |