Få mere at vide
Baloxavir marboxil, MedChemExpress
Artikelnummer. 16475186
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16475186 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16475186 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY109025
MedChemExpress Baloxavir marboxil (S-033188) is a selective inhibitor of influenza cap-dependent endonuclease. Baloxavir marboxil, a potent antiviral agent, shows activity against influenza A and B virus.
Baloxavir marboxil (S-033188) is a selective inhibitor of influenza cap-dependent endonuclease. Baloxavir marboxil, a potent antiviral agent, shows activity against influenza A and B virus.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Baloxavir marboxil
Fysisk form Solid
CAS 1985606-14-1
Farve Off-White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H23F2N3O7S
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym S-033188
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (58.32 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C=C1)C(OCOC(OC)=O)=C2N1N([C@H]3C4=CC=C(F)C(F)=C4CSC5=CC=CC=C35)[C@@]6([H])N(CCOC6)C2=O
Molekylvægt (g/mol) 571.55
Formel vægt 571.55
Procent renhed 98.94%