Få mere at vide
Balofloxacin, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309522
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30309522 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30309522 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC10418250
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Balofloxacin
CAS 127294-70-6
Analyt- eller komponentnavne Balofloxacin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H24 F N3 O4
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Balofloxacin, 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-[3-(methylamino)-1-piperidinyl]-4-oxo-, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-[3-(methylamino)-1-piperidinyl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, (±)-1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-[3-(methylamino)piperidino]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, Balorain, Q 35, Q 35 (pharmaceutical)
InChI formel InChI=1S/C20H24FN3O4/c1-22-11-4-3-7-23(9-11)17-15(21)8-13-16(19(17)28-2)24(12-5-6-12)10-14(18(13)25)20(26)27/h8,10-12,22H,3-7,9H2,1-2H3,(H,26,27)
SMIL CNC1CCCN(C1)c2c(F)cc3C(=O)C(=CN(C4CC4)c3c2OC)C(=O)O
IUPAC navn 1-cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-7-[3-(methylamino)piperidin-1-yl]-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 389.42
Mængde 25 mg
Formel vægt 389.1751 g/mol