Få mere at vide
Balofloxacin Dihydrat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Balofloxacin Dihydrate |
| CAS | 151060-21-8 |
| Molekylær formel | C20H28FN3O6 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (+/-)-1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-[3-(methylamino)-1-piperidinyl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Dihydrate, Baloxin, Q 35 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24FN3O4.2H2O/c1-22-11-4-3-7-23(9-11)17-15(21)8-13-16(19(17)28-2)24(12-5-6-12)10-14(18(13)25)20(26)27;;/h8,10-12,22H,3-7,9H2,1-2H3,(H,26,27);2*1H2 |
| SMIL | O.O.CNC1CCCN(C1)c2c(F)cc3C(=O)C(=CN(C4CC4)c3c2OC)C(=O)O |
| IUPAC navn | 1-cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-7-[3-(methylamino)piperidin-1-yl]-4-oxoquinolin-3-carboxylsyre; dihydrat |
| Molekylvægt (g/mol) | 425.45 |