Få mere at vide
Balofloxacin Dihydrat, TRC
Artikelnummer. 30329639
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30329639 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30329639 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB11600010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Balofloxacin Dihydrate
CAS 151060-21-8
Molekylær formel C20H28FN3O6
Mængde 10 mg
Synonym (+/-)-1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-[3-(methylamino)-1-piperidinyl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Dihydrate, Baloxin, Q 35
InChI formel InChI=1S/C20H24FN3O4.2H2O/c1-22-11-4-3-7-23(9-11)17-15(21)8-13-16(19(17)28-2)24(12-5-6-12)10-14(18(13)25)20(26)27;;/h8,10-12,22H,3-7,9H2,1-2H3,(H,26,27);2*1H2
SMIL O.O.CNC1CCCN(C1)c2c(F)cc3C(=O)C(=CN(C4CC4)c3c2OC)C(=O)O
IUPAC navn 1-cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-7-[3-(methylamino)piperidin-1-yl]-4-oxoquinolin-3-carboxylsyre; dihydrat
Molekylvægt (g/mol) 425.45