Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Boldmedlemmer, Inch Range
Samlet længde (metrisk):
120 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Acc. til DIN 12264 og udover standard
- Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN 12264 |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Samlet længde (metrisk) | 150 mm |
| Emballagemængde | 1 |