Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Boldmedlemmer, Inch Range
Artikelnummer. p-7116301
Samlet længde (metrisk):
120 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10040201
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 01215130
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af DURAN™ rør. Lenz Laborglasinstrumente™ Ball Members, Inch Range er perfekte til at blande opløsninger i et centrifugerør.
  • Acc. til DIN 12264 og udover standard
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN 12264
Materiale Borosilikatglas
Samlet længde (metrisk) 150 mm
Emballagemængde 1