missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Balipramine Hydrochloride (Impurity), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Balipramine Hydrochloride (Impurity) |
| CAS | 58262-51-4 |
| Molekylær formel | C19H22N2 . HCl |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | N,N-Dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine Hydrochloride, G 31406 Hydrochloride, 10,11-Dehydroimipramine Hydrochloride, Depramine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22N2.ClH/c1-20(2)14-7-15-21-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)21;/h3-6,8-13H,7,14-15H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2C=Cc3ccccc13 |
| IUPAC navn | 3-benzo[b][1]benzazepin-11-yl-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 314.9 |
| Formel vægt | 314.155 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?