missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Balicatib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16488897
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16488897 5 mg -
16436636 100 mg -
16436318 10 mg 10mg
16402437 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16488897 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Balicatib (AAE581) is a potent, orally active and selective cathepsin K inhibitor with IC50 values of 22, 61, 48, 2900 nM for cathepsin K, cathepsin B, cathepsin L, cathepsin S, respectively. Balicatib inhibits bone turnover, decreases bone formation rates. Balicatib has the potential for the research of osteoporosis.

Balicatib (AAE581) is a potent, orally active and selective cathepsin K inhibitor with IC50 values of 22, 61, 48, 2900 nM for cathepsin K, cathepsin B, cathepsin L, cathepsin S, respectively. Balicatib inhibits bone turnover, decreases bone formation rates. Balicatib has the potential for the research of osteoporosis.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Balicatib
Fysisk form Solid
CAS 354813-19-7
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H33N5O2
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym AAE581
Opløselighedsinformation DMSO : 75 mg/mL (182.24 mM; Need ultrasonic)
SMIL CCCN1CCN(C2=CC=C(C(NC3(C(NCC#N)=O)CCCCC3)=O)C=C2)CC1
Molekylvægt (g/mol) 411.54
Formel vægt 411.54
Procent renhed 99.07%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.