Få mere at vide
MedChemExpress Balapiravir
Tekniske data
Tekniske data
| Molekylvægt (g/mol) | 494.5 g/mol |
| Produkttype | Reference compound |
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Renhed | 96.97% |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (202.22 mM) |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| CAS | 690270-29-2 |
| Synonym | Ro 4588161∣ R1626 |