Få mere at vide
BICASA Balancebord (vibrationssikkert)
Artikelnummer. 17417363 Shop alle BICASA produkter
Skift visning
Balancebord (vibrationssikkert); Mål (D x B x H): 750 x 900 x 890 mm
Artikelnummer.
17417363 Balancebord (vibrationssikkert); Mål (D x B x H): 750 x 900 x 890 mm
1 options
Artikelnummer. 17417363 Leverandør BICASA Leverandørnr. BT.0900.890
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Vibrationssikkert balancebord med HPL-bordplade og -marmorplade.
  • Specielt designet og fremstillet til brug med vægte og analytiske instrumenter
  • Vibrationssikker centralplade af marmor (Carrara White), mimensioner (L x B x Tykkelse): 520 x 350 x 40 mm
  • Brandhæmmende spånplade som fyldstof
  • HPL-bordplade
  • Lysegrå farve (2 dekorative)
  • Separat indvendig svejset stålrørsramme
  • Med nivelleringsfødder og CAU-enheder