Få mere at vide
BICASA Balancebord (vibrationssikkert)
Artikelnummer. 30057603 Shop alle BICASA produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
750 x 900 x 780 mm
750 x 900 x 880 mm
900 x 900 x 780 mm
900 x 900 x 880 mm
1200 x 900 x 880 mm
750 x 1200 x 780 mm
750 x 1200 x 880 mm
900 x 1200 x 780 mm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
30057603 750 x 1200 x 880 mm
30057577 750 x 900 x 780 mm
30057598 750 x 900 x 880 mm
30057553 900 x 900 x 780 mm
30057543 900 x 900 x 880 mm
30057554 750 x 1200 x 780 mm
30057582 900 x 1200 x 780 mm
30057592 1200 x 900 x 880 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 30057603 Leverandør BICASA Leverandørnr. BT.1200.750.880
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Vibrationssikkert balancebord med HPL-bordplade og -marmorplade.
  • Specielt designet og fremstillet til brug med vægte og analytiske instrumenter
  • Marmor vibrationssikker centralplade (Carrara White)
  • Brandhæmmende spånplade som fyldstof
  • HPL-bordplade
  • Lysegrå farve (2 dekorative)
  • Separat indvendig svejset stålrørsramme
  • med nivelleringsfødder og CAU-enheder
Tekniske data
Produkttype Balance tabel
Farve Lysegrå
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Dimensioner (L x B x H) 750 x 1200 x 880 mm
Til brug med (applikation) Holde saldi
Til brug med (udstyr) Vægte og analytiske instrumenter
Inkluderer Ramme, marmorplade (520 x 350 x 40 mm th)
Bredde (engelsk) 47,2 tommer
Bredde (metrisk) 1200 mm
Materiale Fenolharpiks