Få mere at vide
BICASA Balancebord (vibrationssikkert)
Artikelnummer. 30057553 Shop alle BICASA produkter
Dimensioner (L x B x H):
750 x 900 x 780 mm
750 x 900 x 880 mm
900 x 900 x 780 mm
900 x 900 x 880 mm
750 x 1200 x 780 mm
750 x 1200 x 880 mm
900 x 1200 x 780 mm
900 x 1200 x 880 mm
Artikelnummer. 30057553
Brand: BICASA BT.0900.900.780
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vibrationssikkert balancebord med HPL-bordplade og -marmorplade.
  • Specielt designet og fremstillet til brug med vægte og analytiske instrumenter
  • Marmor vibrationssikker centralplade (Carrara White)
  • Brandhæmmende spånplade som fyldstof
  • HPL-bordplade
  • Lysegrå farve (2 dekorative)
  • Separat indvendig svejset stålrørsramme
  • med nivelleringsfødder og CAU-enheder
Tekniske data
Produkttype Balance tabel
Farve Lysegrå
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Dimensioner (L x B x H) 900 x 900 x 780 mm
Til brug med (applikation) Holde saldi
Til brug med (udstyr) Vægte og analytiske instrumenter
Inkluderer Ramme, marmorplade (770 x 350 x 40 mm th)
Bredde (engelsk) 35,4 tommer
Bredde (metrisk) 900 mm
Materiale Fenolharpiks