Få mere at vide
BICASA Balancebord (vibrationssikkert)
Shop alle BICASA produkter
Dimensioner (L x B x H):
750 x 900 x 780 mm
750 x 900 x 880 mm
900 x 900 x 780 mm
900 x 900 x 880 mm
750 x 1200 x 780 mm
750 x 1200 x 880 mm
900 x 1200 x 780 mm
900 x 1200 x 880 mm
Beskrivelse
- Specielt designet og fremstillet til brug med vægte og analytiske instrumenter
- Marmor vibrationssikker centralplade (Carrara White)
- Brandhæmmende spånplade som fyldstof
- HPL-bordplade
- Lysegrå farve (2 dekorative)
- Separat indvendig svejset stålrørsramme
- med nivelleringsfødder og CAU-enheder
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Balance tabel |
| Farve | Lysegrå |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Dimensioner (L x B x H) | 900 x 900 x 880 mm |
| Til brug med (applikation) | Holde saldi |
| Til brug med (udstyr) | Vægte og analytiske instrumenter |
| Inkluderer | Ramme, marmorplade (770 x 350 x 40 mm th) |
| Bredde (engelsk) | 35,4 tommer |
| Bredde (metrisk) | 900 mm |
| Materiale | Fenolharpiks |