Få mere at vide
BICASA Balancebord (vibrationssikkert)
Dimensioner (L x B x H):
750 x 900 x 780 mm
750 x 900 x 880 mm
900 x 900 x 780 mm
900 x 900 x 880 mm
750 x 1200 x 780 mm
750 x 1200 x 880 mm
900 x 1200 x 780 mm
900 x 1200 x 880 mm
Beskrivelse
- Specielt designet og fremstillet til brug med vægte og analytiske instrumenter
- Marmor vibrationssikker centralplade (Carrara White)
- Brandhæmmende spånplade som fyldstof
- HPL-bordplade
- Lysegrå farve (2 dekorative)
- Separat indvendig svejset stålrørsramme
- med nivelleringsfødder og CAU-enheder
Tekniske data
Tekniske data
Produkttype | Balance tabel |
Farve | Lysegrå |
Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
Dimensioner (L x B x H) | 750 x 900 x 780 mm |
Til brug med (applikation) | Holde saldi |
Til brug med (udstyr) | Vægte og analytiske instrumenter |
Inkluderer | Ramme, marmorplade (520 x 350 x 40 mm th) |
Bredde (engelsk) | 35,4 tommer |
Bredde (metrisk) | 900 mm |
Materiale | Fenolharpiks |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BICASA Balancebord (vibrationssikkert) >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion