Få mere at vide
Sartorius Balance and Scale Weighing Pans
Artikelnummer. 12837232 Shop alle Sartorius produkter
Til brug med (udstyr):
Cubis 10 mg og 100 mg balancer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12837232
Brand: Sartorius YWP03MS
To prevent any damage to the surface of weights, Sartorius offers you a wide range of accessories for the proper handling, storage and cleaning of weights.
Weighing pans for use with Sartorius Balances.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Bund form Flat
Farve Silver
Engangs Reusable
Materiale Stainless Steel
Form Rectangular
Sterilitet Non-sterile
Type Weighing Pan
Til brug med (applikation) Weighing samples
Til brug med (udstyr) Cubis 10 mg og 100 mg balancer