Få mere at vide
Sartorius Vægtprintere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10506089 Shop alle Sartorius produkter
Til brug med (udstyr):
CPA-vægt, udvidet vægt, fugtanalysatorer
CPA-vægt, udvidet vægt, fugtanalysatorer. (Til brug med Cubis 1 MSE- eller MSA-modeller.)
Dimensioner (L x B x H):
215 x 155 x 78 mm
230 x 158 x 80 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10506089
Brand: Sartorius YDP100CE
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Overfør data automatisk eller manuelt. Sartorius-vægtprintere registrerer individuelle vejedata og genererer en statistisk evaluering af vejedata. Værdier, der overføres fra et online-vægtinstrument, gemmes.
Overfør data automatisk eller manuelt. Sartorius™-vægtprintere registrerer individuelle vejedata og genererer en statistisk evaluering af vejedata. Værdier, der overføres fra et online-vægtinstrument, gemmes.
  • Indbygget realtidsur
  • Indbygget statistikprogram
  • Tæller for fortløbende nummerering af transaktioner kan aktiveres
  • LCD med høj kontrast viser dato eller klokkeslæt samt det aktuelle transaktionsnummer
  • Integrerede genopladelige batterier med batteriniveauindikator
  • Ultrahurtigt printhoved
  • Kører på vægtens kraft; ingen separat strømforsyning nødvendig
  • Papirrulle og farvebåndskassette, som er nem at skifte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) CPA-vægt, udvidet vægt, fugtanalysatorer. (Til brug med Cubis 1 MSE- eller MSA-modeller.)
Dimensioner (L x B x H) 230 x 158 x 80 mm
Længde (metrisk) 230 mm
Bredde (metrisk) 158 mm
Højde (metrisk) 80 mm
Inkluderer Interfacekabel, papirrulle, 4 genopladelige batterier
Vægt (metrisk) 0.77 kg
Type Dataprinter