Få mere at vide
Balance Mix OLM04.1, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15256326 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15256326 1 mL 1ml
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15256326 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. SV041
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Acetophenon98-86-22000 μg/ml
Atrazin1912-24-92000 μg/ml
Benzaldehyd100-52-72000 μg/ml
Biphenyl92-52-42000 μg/ml
e-Caprolactam105-60-22000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Semi-Volatile Balance Mix
Navn note CLP Series
Emballage 2 ml ravfarvet præpareret glasampule
CAS 98-86-2
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
Metoder For US EPA CLP Methods
Molekylær formel C8H8O
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn 1-phenylethanon
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Molekylvægt (g/mol) 120.151
PubChem CID 7410
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:27632
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug