Få mere at vide
Solotec Scientific Limited Waysafe™ GP540/P Passiv sikkerhedskabinet
Beskrivelse
- Nem montering på bordplade
- Lav vedligeholdelse
- Løft af fronten for nem adgang
- Beskytter operatører
- Kan bruges til alle typer prøveanalyser
- Kan også bruges til andre processer medievejning mv.
- Lavet på bestilling i Storbritannien
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Generelt laboratorieudstyr |
| Elektriske krav | 230 V, 50 Hz |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Akrylruder og anodiseret aluminiumsramme |
| Dimensioner (L x B x H) | 610 x 540 x 500 mm |
| Længde (metrisk) | 610 mm |
| Bredde (metrisk) | 540 mm |
| Højde (metrisk) | 500 mm |
| Til brug med (applikation) | Operatørbeskyttelse |
| Mængde | 1 stk |
| Vis mere |