Få mere at vide
Ohaus™ Explorer™ Præcisions balance med høj kapacitet
Artikelnummer. 15194643 Shop alle Ohaus produkter
:
Kapacitet: 12 kg
Artikelnummer. 15194643
Brand: Ohaus™ 30078072
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kombiner moderne funktioner og designelementer for at tilbyde uovertruffen funktionalitet i højtydende vægte. Ohaus™ Explorer™ Precision High Capacity Balance forenkler selv de mest komplekse laboratoriemålinger.
Ohaus™ Explorer™ har avancerede programmer til at forenkle selv de mest komplekse laboratoriemålinger. Uanset om det drejer sig om at bestemme forskellen mellem start- og restvægte eller at beregne tætheden af faste stoffer og væsker, kan Explorer™ eliminere behovet for tidskrævende manuelle beregninger og datalogning. Den højopløselige skærm og den innovative brugergrænseflade gør vægtopsætning og brug ubesværet. Alle 3 vægte fås med trækskærm af glas.
  • Flersproget VGA-farveberøringsskærm i høj opløsning med ikoner for enkel betjening
  • Programmerbare multifunktionelle berøringsfrie sensorer for renlighed, hastighed og sikkerhed
  • Flere anvendelsestilstande plus bibliotek til lagring af personlige indstillinger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 12 kg
Læsbarhed 0.1 g
Linearitet ±0,2 g
Min. Prøvevægt 210 g
Model- EX12001-EU
Gentagelighed 0.1 g
Stabiliseringstid 1 sek.
Type Precision-vægt
Dimensioner (L x B x H) 443 x 377 x 120 mm
Diameter (metrisk) ydre pande 377 x 311 mm
Elektriske krav AC Strøm (inkluderet); Genopladeligt batteri (medfølger ikke)