Få mere at vide
Cole-Parmer™ Balance Draft Shield
Artikelnummer. 12891763 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
330 mm
381 mm
457 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
12891763 381 mm Hver
15380645 330 mm Hver
15300655 457 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12891763 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0101904
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1770.00 DKK
    1514.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 255.47 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Klar akryl forhindrer træk i at påvirke vejningen
  • Ingen montering nødvendig
  • Musehul i bagpanelet til strømledninger
  • Hævede kanter på toppen af kabinettet muliggør sikker placering af ofte brugt vejetilbehør
  • Minimerer luftbevægelser omkring din balance for hurtigere og mere stabile aflæsninger
Tekniske data
Farve Klar
Bredde (metrisk) 381 mm