Få mere at vide
Ohaus™ Power Adapter for Ohaus BW Series Balances
Artikelnummer. 12815173 Shop alle Ohaus produkter
:
Power Adapter for Ohaus BW Series Balances
Artikelnummer. 12815173
Brand: Ohaus™ 46001810
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Replacement power adapter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering InCal™ - Semi Automatic
Tilslutningstype RS232 (Included), 2nd RS232 (Available as an Accessory), USB (Available as an Accessory)
Oversigt AV8101CM
Læsbarhed 0.100000 g
Sprog Chinese, English (US), French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese (BR), Spanish (MX)
Linearitet 0.200000 g
Model- For BW Series
Gentagelighed 0.100000 g
Stabiliseringstid 3.000 sec.
Type Power Adapter
Dimensioner (L x B x H) 254.00 x 193.00 x 72.000 mm
Længde (engelsk) 10.00 in.
Længde (metrisk) 254.00 mm
Bredde (engelsk) 7.60 in.
Bredde (metrisk) 193.00 mm
Højde (engelsk) 2.80 in.
Højde (metrisk) 72.000 mm
Dybde (engelsk) 10.00 in.
Dybde (metrisk) 254.00 mm
Spænding 10 w 9 VDC