Få mere at vide
MedChemExpress [bAla8]-Neurokinin A(4-10)
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.17% |
| CAS | 122063-01-8 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvægt (g/mol) | 780.93 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Synonym | MEN 10210 |