Få mere at vide
MedChemExpress Bakuchiol
Artikelnummer. 16491348
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16491348 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16491348 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0235
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
MedChemExpress Bakuchiol is a phytoestrogen isolated from the seeds of Psoralea corylifolia L; has anti-tumor effects.
Tekniske data
Indhold og opbevaring -20°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekylvægt (g/mol) 256.38 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 10309-37-2
Produkttype Natural Products
Renhed 95.0%
Opløselighed DMSO : 62.5 mg/mL (243.78 mM∣Need ultrasonic)
Synonym (S)-(+)-Bakuchiol
Mål p38 MAPK∣Autophagy