Få mere at vide
MedChemExpress Bakuchiol
Artikelnummer. 16468908
Encompass_Preferred
Skift visning
10 mg
Artikelnummer.
16468908 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16468908 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0235
MedChemExpress Bakuchiol is a phytoestrogen isolated from the seeds of Psoralea corylifolia L; has anti-tumor effects.
Tekniske data
Indhold og opbevaring -20°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekylvægt (g/mol) 256.38 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 10309-37-2
Produkttype Natural Products
Renhed 95.0%
Opløselighed DMSO : 62.5 mg/mL (243.78 mM∣Need ultrasonic)
Synonym (S)-(+)-Bakuchiol
Mål p38 MAPK∣Autophagy