Få mere at vide
Avantor™ BAKERBOND Speedisk™ SAX Quaternary Amine Extraction Disk
Artikelnummer. 15527694 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
20 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15527694 20 stk./pakke Hver
1 options
Artikelnummer. 15527694 Leverandør Avantor™ Leverandørnr. 805806
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-02-2027
Maksimer kapacitet, adsorption og SPE-hastighed. Avantor BAKERBOND Speedisk SAX Quaternary Amine Extraction Disk er hverken patron eller membran, der giver et fremragende SPE-værktøj til miljøprøver og kombinerer et tyndt lag af BAKERBOND sorbent med en speciel laminær konfiguration til test af drikkevand, grundvand, spildevand, fast affald eller processtrømme.
  • Formonteret med stiv støtte og baffel for at maksimere laminært flow, tillade filtrering, modstå tilstopning og maksimere kapacitet, adsorption og hastighed
  • Kræver minimalt med glasvarer, opsætningstid og montering
  • Minimerer virkningen af ekstraherbare forbindelser
  • Modstår tilstopning og sikrer høj gennemløbshastighed
  • Reducer SPE køretider
Tekniske data
Til brug med (applikation) EPA-metode 552.1, halogeneddikesyrer og Dalapon
Til brug med (udstyr) Udvidet udvindingsstation (8095-06)
Type SAX Quaternary Amine Extraction Disk
Mængde 20 stk./pakke
Diameter (metrisk) Udvendig 50 mm
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diisopropyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diisopropyl ether