Få mere at vide
Avantor™ BAKERBOND Speedisk™ Olie- og fedtudsugningsskive
Artikelnummer. 15578464 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
20 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15578464 20 stk./pakke Hver
1 options
Artikelnummer. 15578464 Leverandør Avantor™ Leverandørnr. 806006
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-02-2027
Maksimer kapacitet, adsorption og SPE-hastighed. Avantor BAKERBOND Speedisk Olie- og fedtudvindingsskive er hverken patron eller membran, der giver et fremragende SPE-værktøj til miljøprøver og kombinerer et tyndt lag af BAKERBOND sorbent med en speciel laminær konfiguration til test af drikkevand, grundvand, spildevand, fast affald eller processtrømme.
  • Formonteret med stiv støtte og baffel for at maksimere laminært flow, tillade filtrering, modstå tilstopning og maksimere kapacitet, adsorption og hastighed
  • Kræver minimalt med glasvarer, opsætningstid og montering
  • Minimerer virkningen af ekstraherbare forbindelser
  • Modstår tilstopning og sikrer høj gennemløbshastighed
  • Reducer SPE køretider
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til brug med lidt polære til ikke-polære kulbrinter, EPA Method 1664, Rev. A.
Til brug med (udstyr) Udvidet udvindingsstation (8095-06)
Type Olie- og fedtudsugningsskive
Mængde 20 stk./pakke
Diameter (metrisk) Udvendig 50 mm