Få mere at vide
Avantor™ BAKERBOND Speedisk™ Ekstraktionsdiske
Artikelnummer. 10406423 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Type:
Octadecyl (C18 XF) ekstraktionsskive
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type unitSize
10406423 Octadecyl (C18 XF) ekstraktionsskive Pakke med 20
15568904 Octadecyl (C18 XF) ekstraktionsskive Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10406423 Leverandør Avantor™ Leverandørnr. 805606
Maksimer kapacitet, adsorption og SPE-hastighed. Avantor BAKERBOND Speedisk Ekstraktionsskiver er hverken patron eller membran, der giver et fremragende SPE-værktøj til miljøprøver og kombinerer et tyndt lag af BAKERBOND sorbent med en speciel laminær konfiguration til test af drikkevand, grundvand, spildevand, fast affald eller processtrømme.
  • Formonteret med stiv støtte og baffel for at maksimere laminært flow, tillade filtrering, modstå tilstopning og maksimere kapacitet, adsorption og hastighed
  • Kræver minimalt med glasvarer, opsætningstid og montering
  • Minimerer virkningen af ekstraherbare forbindelser
  • Modstår tilstopning og sikrer høj gennemløbshastighed
  • Reducer SPE køretider
Tekniske data
Til brug med (applikation) Beskidte prøver: EPA-metoder 608.846 og lidt polære til ikke-polære industrielle prøver
Til brug med (udstyr) Udvidet udvindingsstation (8095-06)
Sorbent C18 XF
Type Octadecyl (C18 XF) ekstraktionsskive
Mængde 20/Pk.
Diameter (metrisk) Udvendig 50 mm