Få mere at vide
Avantor™ BAKERBOND Speedisk™ Octadecyl (C18) Ekstraktionsskive
Artikelnummer. 10625021 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Sorbent:
C18
C18 (høj kapacitet)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sorbent unitSize
10625021 C18 Pakke med 20
15568464 C18 (høj kapacitet) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10625021 Leverandør Avantor™ Leverandørnr. 805506
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Maksimer kapacitet, adsorption og SPE-hastighed. Avantor BAKERBOND Speedisk Octadecyl (C18) ekstraktionsskiver er hverken patron eller membran, der giver et fremragende SPE-værktøj til miljøprøver og kombinerer et tyndt lag af BAKERBOND sorbent med en speciel laminær konfiguration til test af drikkevand, grundvand, spildevand, fast affald eller processtrømme.
  • Formonteret med stiv støtte og baffel for at maksimere laminært flow, tillade filtrering, modstå tilstopning og maksimere kapacitet, adsorption og hastighed
  • Kræver minimalt med glasvarer, opsætningstid og montering
  • Minimerer virkningen af ekstraherbare forbindelser
  • Modstår tilstopning og sikrer høj gennemløbshastighed
  • Reducer SPE køretider
Tekniske data
Til brug med (applikation) EPA Methods 500-serien, 608 SW 846/3535 og med lidt polære til ikke-polære industrielle prøver
Til brug med (udstyr) Udvidet udvindingsstation (8095-06)
Sorbent C18
Type Ekstraktionsdisk
Mængde 20/Pk.
Diameter (metrisk) Udvendig 50 mm
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privacy Policy.