Få mere at vide
J.T. Baker BAKERBOND spe™ Silicagel (SiOH) engangsekstraktionssøjler, J.T. Baker™
Artikelnummer. p-5548200 Shop alle J.T.Baker produkter
Sengens vægt:
500 mg
1000 mg
Kolonnekapacitet (metrisk):
3 mL
6 mL
Mængde:
Pakke med 250 stk
Pakke med 30 stk
Pakke med 50 stk
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 30
Pakke med 50
Artikelnummer. 10381511
Brand: J.T. Baker 708603
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kolonnekapacitet (metrisk) 3 mL
Kolonnefase Silicagel
Oversigt Engangs ekstraktionssøjle
Sengens vægt 500 mg
Format Granulat
Partikelstørrelse 40μ m
Sorbent Silica
Porestørrelse 60 ångstrøm
Mængde Pakke med 50 stk