Få mere at vide
J.T. Baker BAKERBOND spe™ Silicagel (SiOH) engangsekstraktionssøjler, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15547654 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Sengens vægt:
500 mg
1000 mg
Kolonnekapacitet (metrisk):
3 ml
6 ml
Mængde:
Pakke med 250 stk
Pakke med 30 stk
Pakke med 50 stk
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 30
Pakke med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengens vægt Kolonnekapacitet (metrisk) Mængde Pakningsstørrelse
15547654 500 mg 6 ml Pakke med 250 stk Hver
10381511 500 mg 3 ml Pakke med 50 stk Pakke med 50
10474911 500 mg 6 ml Pakke med 30 stk Pakke med 30
10781272 1000 mg 6 ml Pakke med 30 stk Pakke med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15547654 Leverandør J.T. Baker Leverandørnr. 708626
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Tekniske data
Kolonnekapacitet (metrisk) 6 ml
Kolonnefase Silicagel
Oversigt Engangs ekstraktionssøjle
Sengens vægt 500 mg
Format Granulat
Partikelstørrelse 40μ m
Sorbent Silica
Porestørrelse 60 ångstrøm
Mængde Pakke med 250 stk