Få mere at vide
J.T. Baker BAKERBOND spe™ Silicagel (SiOH) engangsekstraktionssøjler, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
Sengens vægt:
500 mg
1000 mg
Kolonnekapacitet (metrisk):
3 mL
6 mL
Mængde:
Pakke med 250 stk
Pakke med 30 stk
Pakke med 50 stk
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 30
Pakke med 50
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonnekapacitet (metrisk) | 6 mL |
| Kolonnefase | Silicagel |
| Oversigt | Engangs ekstraktionssøjle |
| Sengens vægt | 1000 mg |
| Format | Granulat |
| Partikelstørrelse | 40μ m |
| Sorbent | Silica |
| Porestørrelse | 60 ångstrøm |
| Mængde | Pakke med 30 stk |
| Farve | Hvid |