Få mere at vide
Avantor™ BAKERBOND™ spe Octadecyl (C18) engangsekstraktionssøjler
Artikelnummer. p-6827004 Shop alle Avantor produkter
Sengens vægt:
200 mg
500 mg
1000 mg
Kolonnekapacitet (metrisk):
3 ml
6 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Pakke med 50
Artikelnummer. 10361371
Brand: Avantor™ 702006
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Definer og kontroller kritiske overfladekemiparametre for at sikre ensartet ydeevne. Avantor BAKERBOND spe Octadecyl (C18) engangsekstraktionssøjler er designet med standardgeometrier til at tilpasse sig de mest populære automatiserede væskehåndteringssystemer til ekstraktion af ikke-ioniske, ikke-polære til moderat polære analytter.
  • Fremstillet af ultraren polypropylen
  • Sørg for genvindinger ved ekstraktion af analytter med svag hydrofobicitet
  • Konsekvent bindingskemi
  • Bredt udvalg af formater
Tekniske data
Kulstofbelastning 17.2%
Kolonnekapacitet (metrisk) 6 ml
Oversigt Materiale: Polypropylen
Sengens vægt 500 mg
Til brug med (applikation) Ikke-ioniske, ikke-polære til moderat polære analytter
Til brug med (udstyr) BAKER SPE-12 G Column Processor Complete (6998-00) eller BAKER SPE-24 G Column Processor Complete (7208)
Sorbent C18, Octadecyl
Type Solid Phase Extraction Column
Endcapped Ja