Få mere at vide
Avantor™ BAKERBOND™ spe Octadecyl (C18) engangsekstraktionssøjler
Shop alle Avantor produkter
Sengens vægt:
200 mg
500 mg
1000 mg
Kolonnekapacitet (metrisk):
3 ml
6 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Pakke med 50
Beskrivelse
- Fremstillet af ultraren polypropylen
- Sørg for genvindinger ved ekstraktion af analytter med svag hydrofobicitet
- Konsekvent bindingskemi
- Bredt udvalg af formater
Tekniske data
Tekniske data
| Kulstofbelastning | 17.2% |
| Kolonnekapacitet (metrisk) | 6 ml |
| Oversigt | Antal: 30/Pk. |
| Sengens vægt | 1000 mg |
| Til brug med (applikation) | Ikke-ioniske, ikke-polære til moderat polære analytter |
| Til brug med (udstyr) | BAKER SPE-12 G Column Processor Complete (6998-00) eller BAKER SPE-24 G Column Processor Complete (7208) |
| Sorbent | C18, Octadecyl |
| Type | Solid Phase Extraction Column |
| Endcapped | Ja |