Få mere at vide
Avantor™ BAKERBOND™ spe Octadecyl (C18) engangsekstraktionssøjler
Artikelnummer. 10117820 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Sengens vægt:
200 mg
500 mg
1000 mg
Kolonnekapacitet (metrisk):
3 ml
6 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Pakke med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengens vægt Kolonnekapacitet (metrisk) unitSize
10117820 500 mg 3 ml Pakke med 50
10361371 500 mg 6 ml Pakke med 30
10321421 1000 mg 6 ml Pakke med 30
10229960 200 mg 3 ml Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10117820 Leverandør Avantor™ Leverandørnr. 702003
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Definer og kontroller kritiske overfladekemiparametre for at sikre ensartet ydeevne. Avantor BAKERBOND spe Octadecyl (C18) engangsekstraktionssøjler er designet med standardgeometrier til at tilpasse sig de mest populære automatiserede væskehåndteringssystemer til ekstraktion af ikke-ioniske, ikke-polære til moderat polære analytter.
  • Fremstillet af ultraren polypropylen
  • Sørg for genvindinger ved ekstraktion af analytter med svag hydrofobicitet
  • Konsekvent bindingskemi
  • Bredt udvalg af formater
Tekniske data
Kulstofbelastning 17.2%
Kolonnekapacitet (metrisk) 3 ml
Oversigt Antal: 50/Pk.
Sengens vægt 500 mg
Til brug med (applikation) Ikke-ioniske, ikke-polære til moderat polære analytter
Til brug med (udstyr) BAKER SPE-12 G Column Processor Complete (6998-00) eller BAKER SPE-24 G Column Processor Complete (7208)
Sorbent C18, Octadecyl
Type Solid Phase Extraction Column
Endcapped Ja