Få mere at vide
J.T. Baker BAKERBOND spe™ Aromatisk sulfonsyre (C6H5SO3H) engangsekstraktionssøjler, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10299430 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
30/kasse
50/kasse
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10299430 30/kasse Pakke med 30
10381561 50/kasse Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10299430 Leverandør J.T. Baker Leverandørnr. 709007
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Engangsekstraktionssøjler
Kemiske identifikatorer
CAS 126850-16-6
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aromatic Sulfonic Acid (C6H5SO3H) Disposable Extraction Columns
Lugt Lugtfri
Mængde 30/kasse
Fysisk form Fast stof
Opløselighedsinformation Practically Insoluble