Få mere at vide
J.T. Baker™ BAKER spe-12G kolonneprocessor, glasdesign
Artikelnummer. 15597644 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15597644 1 hver Hver
1 options
Artikelnummer. 15597644 Leverandør J.T. Baker™ Leverandørnr. 699800
Forventet forsendelse: 19-02-2027
Tilbyder fleksibiliteten til at behandle op til 12 SPE-enheder i forskellige højder, diametre eller formater på samme tid. J.T. Baker™ BAKER spe-12G Column Processor, Glass Design er et komplet 12-ports system, der leveres komplet med en glasvakuumbassin og prøveopsamlingsstativ.
Designet af BAKER spe-12G Column Processor, Glass Design er velkendt i hele industrien og understøtter alle enheder og tilbehør med luer-type fittings (f.eks. BAKERBOND spe , BAKERBOND Speedisk™ kolonner, og BAKERBOND Speedisk™ ekstraktionsdiske).
De J.T. Baker™ BAKER spe-12G er et 12-ports system, velegnet til behandling af op til 12 SPE-kolonner på samme tid. Processoren leveres komplet med:
  • vakuumkum i glas
  • dæksel med luer fittings og pakning
  • individuelle flowkontrolstophaner
  • nåle i rustfrit stål
  • glasprøveopsamlingsstativ
  • højdejusterbare hylder
  • vakuummåler/controller
Tekniske data
Til brug med (applikation) Fast fase ekstraktion
Til brug med (udstyr) Ekstraktionssøjler og -skiver med luer-type fittings, som f.eks BAKERBOND Spe, BAKERBOND Speedisk Colu
Type SPE vakuumprocessor
Materiale Glasvakuumkammer og prøveopsamlingsstativ, polyamidlåg, PTFE luer-forbindelser/stophaner, polyethylen/neopren-pakninger
Mængde 1 hver