Få mere at vide
BAKER Silica Gel 40 μm Flash Chromatography Packing, J.T. Baker™
Product Code. 10290051 Shop All J.T.Baker Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 kg
Unit Size:
1kg
Product Code. Mængde Unit Size
10290051 1 kg 1kg
1 options
Product Code. 10290051 Supplier Avantor J.T.Baker Supplier No. 702401
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Specifications
Kemisk navn eller materiale BAKER Silica Gel 40μm Flash Chromatography Packing
Emballage Poly flaske
Mængde 1 kg
CAS 63231-67-4
Molekylær formel H2O3Si
InChI nøgle IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
SMIL O[Si](=O)O
IUPAC navn dihydroxy(oxo)silan
Molekylvægt (g/mol) 78.098
PubChem CID 14768