Få mere at vide
J.T. Baker Baker-flex™, Cellulose PEI, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15598294 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
25 Sheets
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Artikelnummer. Mængde unitSize
15598294 25 Sheets 1 pakke
1 options
Artikelnummer. 15598294 Leverandør J.T. Baker Leverandørnr. 447304
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Flexible TLC Sheet
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-34-6
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cellulose PEI
Farve White
Fysisk form Crystal or Powder
Opløselighedsinformation Insoluble in water
Mængde 25 Sheets