Få mere at vide
J.T. Baker Baker-flex™ , Cellulose PEI-F, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15527594 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
25 Sheets
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15527594 25 Sheets Hver
1 options
Artikelnummer. 15527594 Leverandør J.T. Baker Leverandørnr. 447404
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Fleksibel TLC Ark
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-34-6
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cellulose PEI-F
Farve Hvid
Fysisk form Krystal eller pulver
Opløselighedsinformation Insoluble in water
Mængde 25 Sheets