Få mere at vide
J.T. Baker Baker-flex™ , Cellulose DEAE, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15537594 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
50 Sheets
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15537594 50 Sheets Hver
1 options
Artikelnummer. 15537594 Leverandør J.T. Baker Leverandørnr. 447700
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Fleksibel TLC Ark
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cellulose DEAE
Farve Hvid
CAS 9004-34-6
Fysisk form Krystal eller pulver
Opløselighedsinformation Insoluble in water
Mængde 50 Sheets