Få mere at vide
Thermo Scientific™ Baird-Parker Agar (ISO ) Base (Dehydreret)
Artikelnummer. p-7079180
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 12721680
Brand: Thermo Scientific™ CM1127B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Isoler, opregn og identificer Staphylococcus aureus i fødevareprøver med selektiv Baird-Parker Agar (ISO ) Base.
Isoler, opregn og identificer koagulasepositive Staphylococcus aureus i fødevareprøver med selektiv Thermo Scientific™ Oxoid™ Baird Parker Agar (ISO ) Base (Dehydreret), mens den klæber til ISO 6888-1:1999.
Baird Parker Agar indeholder omhyggeligt afbalancerede selektive hæmmende midler, glycin, lithium og tellurit, for at undertrykke væksten af de fleste af de bakterier, der findes i fødevarer, uden at hæmme koagulase-positive stafylokokker . Tilstedeværelsen af æggeblommeemulsion og natriumpyruvat hjælper med at genoprette beskadigede celler til formodet identifikation af Staphylococcus aureus i fødevareprøver.
Baird-Parker agarbase anbefales bredt af nationale og internationale organer til isolering af Staphylococcus aureus1 .
  • Nem fortolkning af testresultater, da Staphylococcus aureus danner grå/sorte blanke kolonier med omkringliggende klare zoner.
  • overholder ISO 6888-1:1999 standarder.
Baird-Parker 2 udviklede dette agarmedium fra tellurit-glycin-formuleringen af Zebovitz et al.3. og forbedrede dens pålidelighed til at isolere koagulase-positive stafylokokker fra fødevarer. Baird-Parker tilføjede æggeblommeemulsion som et diagnostisk middel og natriumpyruvat for at beskytte beskadigede celler og hjælpe med at genoprette dem 4 .
Æggeblommeemulsion gør medium creme/gul og uigennemsigtig. Koagulase-positive stafylokokker reducerer tellurit til at danne sort/grå blanke kolonier, som efter 48 timer producerer klare zoner omkring kolonierne forårsaget af proteolyse af æggeblomme. Ved yderligere inkubation danner de fleste stammer af koagulase-positive stafylokokker uigennemsigtige haloer omkring kolonierne.
Nogle stammer af Staphylococcus saprophyticus kan også producere både klare zoner og uigennemsigtige haloer, men kan skelnes ved den længere inkubation, der kræves 5 .
Kolonier, der er typiske for Staphylococcus aureus , men uden en æggeblommereaktion, bør også testes for koagulaseproduktion 6 . Negativ æggeblommereaktion Staphylococcus aureus kan forekomme i nogle fødevarer, især ost.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific™ mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 10 °C til 30 °C
Oversigt Baird-Parker Agar (ISO ) Base (Dehydreret)
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g