Få mere at vide
Thermo Scientific™ Baird-Parker Agar Base (Dehydreret)
Artikelnummer. 10147992
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10147992 500 g 500g
15279822 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10147992 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CM0275B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Isoler og opregn Staphylococcus aureus med dette selektive og følsomme medium.
Isoler og opregn Staphylococcus aureus med selektiv og følsom Thermo Scientific™ Oxoid™ Baird-Parker Agar Base (Dehydreret).
Baird Parker Agar Base indeholder omhyggeligt afbalancerede selektive hæmmende midler, glycin, lithium og tellurit, for at undertrykke væksten af de fleste af de bakterier, der findes i fødevarer, uden at hæmme koagulase-positive stafylokokker. Tilstedeværelsen af æggeblommeemulsion og natriumpyruvat hjælper med at genoprette beskadigede celler til formodet identifikation af Staphylococcus aureus i fødevareprøver.
Baird-Parker Agar Base anbefales bredt af nationale og internationale organer til isolering af Staphylococcus aureus 1 .
  • Nem fortolkning af testresultater, da Staphylococcus aureus danner grå-sorte blanke kolonier med omkringliggende klare zoner.
  • Større genopretning af beskadigede stafylokokker end på andre medier 2 .
Baird-Parker 2 udviklede dette medium ud fra tellurit-glycin-formuleringen af Zebovitz et al . 3 og forbedrede dens pålidelighed til at isolere Staphylococcus aureus fra fødevarer. Baird-Parker tilføjede natriumpyruvat for at beskytte beskadigede celler og hjælpe med at komme sig 3
Æggeblommeemulsion gør mediet gult og uigennemsigtigt. Staphylococcus aureus reducerer tellurit til at danne grå-sorte skinnende kolonier og producerer derefter klare zoner omkring kolonierne ved proteolytisk virkning. Denne klare zone med typisk grå-sort koloni er diagnostisk for Staphylococcus aureus . Ved yderligere inkubation danner de fleste stammer af Staphylococcus aureus uigennemsigtige haloer omkring kolonierne.
Nogle stammer af Staphylococcus saprophyticus kan også producere både klare zoner og uigennemsigtige haloer, men kan skelnes ved den længere inkubation, der kræves 4 .
Kolonier, der er typiske for Staphylococcus aureus, men uden en æggeblommereaktion, bør også testes for koagulaseproduktion 5 . Negativ æggeblommereaktion Staphylococcus aureus kan forekomme i nogle fødevarer, især ost.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Industriel reference: AFNOR, AOAC , BSI, EP, IDF, ISO , NMKL, USDA.
Oversigt Baird-Parker Agar Base
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Udbytte Til 7,9L medium
Kun til laboratoriebrug